SML1612
2-PMPA
≥98% (HPLC), powder, glutamate carboxypeptidase II inhibitor
Sinonimo/i:
2-(Phosphonomethyl)-pentandioic acid, 2-Phosphonomethyl pentanedioic acid, PMPA
About This Item
Prodotti consigliati
product name
2-PMPA, ≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C(O)CCC(C(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H11O7P/c7-5(8)2-1-4(6(9)10)3-14(11,12)13/h4H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)(H2,11,12,13)
ISEYJGQFXSTPMQ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3