SML2793
ZJ43
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-2-(3-((S)-1-Carboxy-3-methylbutyl)ureido)pentanedioic acid, N-[[[(1S)-1-Carboxy-3-methylbutyl]amino]carbonyl]-L-glutamic acid, ZJ 43, ZJ-43
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H20N2O7/c1-6(2)5-8(11(19)20)14-12(21)13-7(10(17)18)3-4-9(15)16/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H2,13,14,21)/t7-,8-/m0/s1
BSGWCSGMXAVYRT-YUMQZZPRSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)