SML1552
Tipiracil hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Chloro-6-[(2-imino-1-pyrrolidinyl)methyl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione hydrochloride, TPI hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]Cl.ClC1=C(CN2C(CCC2)=N)NC(NC1=O)=O
InChI
1S/C9H11ClN4O2.ClH/c10-7-5(12-9(16)13-8(7)15)4-14-3-1-2-6(14)11;/h11H,1-4H2,(H2,12,13,15,16);1H
KGHYQYACJRXCAT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TYMP(1890)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)