B1156000
Bufexamac
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(p-Butoxyphenyl)acetohydroxamic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bufexamac
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCOc1ccc(CC(=O)NO)cc1
InChI
1S/C12H17NO3/c1-2-3-8-16-11-6-4-10(5-7-11)9-12(14)13-15/h4-7,15H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14)
MXJWRABVEGLYDG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)