Key Documents
SML1379
Sigma-Aldrich
Seratrodast
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-7-(3,5,6-Trimethyl-1,4-benzoquinon-2-yl)-7-phenylheptanoic acid, AA-2414
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H26O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(C(C)=C1C)C(C)=C(C(CCCCCC(O)=O)C2=CC=CC=C2)C1=O
InChI
1S/C22H26O4/c1-14-15(2)22(26)20(16(3)21(14)25)18(17-10-6-4-7-11-17)12-8-5-9-13-19(23)24/h4,6-7,10-11,18H,5,8-9,12-13H2,1-3H3,(H,23,24)
ZBVKEHDGYSLCCC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... TBXA2R(6915)
Azioni biochim/fisiol
Seratrodast is a thromboxane A2 (TXA2) receptor (TP receptor) antagonist with anti-asthmatic activity. Seratrodast inhibits the bronchconstriction induced by leukotriene D4 (LTD4), and platelet activating factor (PAF) with a long duration of action.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3