SML0512
BLT-4
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
INF 271, MIT 9952-29, N-(2-Methoxyphenyl)-N′-2-naphthalenyl-urea
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COc1ccccc1NC(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C18H16N2O2/c1-22-17-9-5-4-8-16(17)20-18(21)19-15-11-10-13-6-2-3-7-14(13)12-15/h2-12H,1H3,(H2,19,20,21)
ISADADAHPHHLEM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)