PZ0117
PF-573228
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-[4-(3-Methanesulfonyl-benzylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamino]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one, PF-228
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)c1cccc(CNc2nc(Nc3ccc4NC(=O)CCc4c3)ncc2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C22H20F3N5O3S/c1-34(32,33)16-4-2-3-13(9-16)11-26-20-17(22(23,24)25)12-27-21(30-20)28-15-6-7-18-14(10-15)5-8-19(31)29-18/h2-4,6-7,9-10,12H,5,8,11H2,1H3,(H,29,31)(H2,26,27,28,30)
HESLKTSGTIBHJU-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
We offers many products related to Fak for your research needs.