Documenti fondamentali
PZ0296
Sigma-Aldrich
PF-06459988
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[(3R,4R)-3-[[[5-Chloro-2-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]oxy]methyl]-4-methoxy-1-pyrrolidinyl]-2-propen-1-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22ClN7O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
431.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
ClC1=CNC2=C1C(OC[C@@H]3[C@@H](OC)CN(C(C=C([H])[H])=O)C3)=NC(NC4=CN(C)N=C4)=N2
InChI
1S/C19H22ClN7O3/c1-4-15(28)27-7-11(14(9-27)29-3)10-30-18-16-13(20)6-21-17(16)24-19(25-18)23-12-5-22-26(2)8-12/h4-6,8,11,14H,1,7,9-10H2,2-3H3,(H2,21,23,24,25)/t11-,14+/m1/s1
ODMXWZROLKITMS-RISCZKNCSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-06459988 is an orally available irreversible inhibitor of epidermal growth factor receptor (EGFR) mutant (EGFRm) forms including the secondary acquired resistance mutation T790M. PF-06459988 has minimal activity against wild-type EGFR (WT EGFR).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)