324877
Focal Adhesion Kinase Inhibitor I
The Focal Adhesion Kinase Inhibitor I, also referenced under CAS 4506-66-5, controls the biological activity of Foca Adhesion Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
Focal Adhesion Kinase Inhibitor I, FAK Inhibitor I, 1,2,4,5-Benzenetetraamine, 4HCl, NSC 667249
Saggio
≥95% (elemental analysis)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
gray
Solubilità
water: 14 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1c(cc(c(c1)N)N)N
InChI
1S/C6H10N4.4ClH/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9;;;;/h1-2H,7-10H2;4*1H
BZDGCIJWPWHAOF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3