Documenti fondamentali
SML0842
Sigma-Aldrich
CRANAD 2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(T-4)-[(1E,6E)-1,7-bis[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,6-heptadiene-3,5-dionato-?O3,?O5]difluoroboron
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H25BF2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.26
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
, dark blue to black
Solubilità
DMSO: 0.2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[B-]1([O+]=C(C=C(O1)\C=C\c3ccc(cc3)N(C)C)\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)(F)F
InChI
1S/C23H25BF2N2O2/c1-27(2)20-11-5-18(6-12-20)9-15-22-17-23(30-24(25,26)29-22)16-10-19-7-13-21(14-8-19)28(3)4/h5-17H,1-4H3/b15-9+,16-10+
PVXQJYXODFZTBR-KAVGSWPWSA-N
Azioni biochim/fisiol
CRANAD 2 is a near-infrared (NIR) Aβ plaque-specific fluorescent probe.
CRANAD 2 is a near-infrared (NIR) Aβ plaque-specific fluorescent probe. CRANAD 2 penetrates the blood brain barrier and has a high affinity for Aβ aggregates with a Kd of 38 nM. Upon interacting with Aβ aggregates, CRANAD 2 exhibits a 70-fold increase in fluorescence intensity accompanied by a 90 nm blue shift from 805 to 715 nm and a large increase in quantum yield. CRANAD 2 has been used to detect Aβ deposits noninvasively in vivo in transgenic Tg2576 mice.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)