SML1184
OF-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Bromo-N-(2,3-dihydro-6-methoxy-1,3-dimethyl-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-2-methyl-benzenesulfonamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC1=CC(C)=C(S(NC(C(OC)=C2)=CC(N3C)=C2N(C)C3=O)(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C17H18BrN3O4S/c1-10-7-11(18)5-6-16(10)26(23,24)19-12-8-13-14(9-15(12)25-4)21(3)17(22)20(13)2/h5-9,19H,1-4H3
YUNQZQREIHWDQT-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3