SML1134
I-CBP112
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[7-(3,4-Dimethoxyphenyl)-9-[[(3S)-1-methylpiperidin-3-yl]methoxy]-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepin-4-yl]propan-1-one
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C1)CCC[C@@H]1COC2=CC(C3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=CC4=C2OCCN(C(CC)=O)C4
InChI
1S/C27H36N2O5/c1-5-26(30)29-11-12-33-27-22(17-29)13-21(20-8-9-23(31-3)24(14-20)32-4)15-25(27)34-18-19-7-6-10-28(2)16-19/h8-9,13-15,19H,5-7,10-12,16-18H2,1-4H3/t19-/m0/s1
YKNAKDFZAWQEEO-IBGZPJMESA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)