SML0662
UNC1215
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
[2-Phenylamino-4-(4-pyrrolidin-1-yl-piperidine-1-carbonyl)-phenyl]-(4-pyrrolidin-1-yl-piperidin-1-yl)-methanone
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N1CCC(N2CCCC2)CC1)C3=CC(NC4=CC=CC=C4)=C(C(N5CCC(N6CCCC6)CC5)=O)C=C3
InChI
1S/C32H43N5O2/c38-31(36-20-12-27(13-21-36)34-16-4-5-17-34)25-10-11-29(30(24-25)33-26-8-2-1-3-9-26)32(39)37-22-14-28(15-23-37)35-18-6-7-19-35/h1-3,8-11,24,27-28,33H,4-7,12-23H2
PQOOIERVZAXHBP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3