Documenti fondamentali
8.21036
Sigma-Aldrich
Piperine
for synthesis
Sinonimo/i:
Piperine, 1-Piperoylpiperidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-348-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Potenza
514 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
127-130 °C
Solubilità
0.04 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N3(CCCCC3)C(=O)\C=C\C=C\c1cc2c(cc1)OCO2
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2