W290904
Piperine
≥95%, FG
Sinonimo/i:
1-Piperoylpiperidine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Piper nigrum L.
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥95%
Stato
powder, crystals or granules
Punto di fusione
131-135 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; pepper
Stringa SMILE
O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP3A4(1576)
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W290904-100G | |
W290904-1KG-K | 4061835566075 |
W290904-25G | |
W290904-25G-K | |
W290904-100G-K | 4061835513499 |
W290904-1KG | |
W290904-SAMPLE | |
W290904-SAMPLE-K | 4061837517709 |