SML0990
JW651
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl 4-(bis(4-chlorophenyl)methyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=CC=C(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)N3CCN(C(OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)=O)CC3)C=C1
InChI
1S/C21H18Cl2F6N2O2/c22-15-5-1-13(2-6-15)17(14-3-7-16(23)8-4-14)30-9-11-31(12-10-30)19(32)33-18(20(24,25)26)21(27,28)29/h1-8,17-18H,9-12H2
UPIHQFKOCOKGEO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)