SML0466
LCS-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4,5-Dichloro-2-(3-methylphenyl)-3(2H)-pyridazinone
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL (clear solutikon, warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C(Cl)=C(Cl)C=NN1C2=CC=CC(C)=C2
InChI
1S/C11H8Cl2N2O/c1-7-3-2-4-8(5-7)15-11(16)10(13)9(12)6-14-15/h2-6H,1H3
SYUPLLHVMCLXEM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)