100050
1400W
A selective, cell-permeable, irreversible, slow, tight-binding inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS; Kd = 7 nM).
Sinonimo/i:
1400W, N-(3-Aminomethyl)benzylacetamidine, 2HCl
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C10H16N3/c1-8(12)13-7-10-4-2-3-9(5-10)6-11/h2-5,13H,6-7,11-12H2,1H3/q+1/p+1
FFSSUWWXUDLVQZ-UHFFFAOYSA-O
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
iNOS
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Cardenas, A., et al. 1998. Eur. J. Pharmacol. 354, 161.
Parrino, P.E., et al. 1998. Ann. Thorac. Surg. 66, 733.
Garvey, E.P., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 4959.
Laszlo, F., and Whittle, B.J. 1997. Eur. J. Pharmacol. 334, 99.
Thomsen, L.L., et al. 1997. Cancer Res. 57, 3300.
WGK 3