43809
Perfluorohexanoic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
Undecafluorohexanoic acid, PFAS, Perfluorocaproic acid, Perfluorohexanoic acid
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Densità
1.759 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6HF11O2/c7-2(8,1(18)19)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)17/h(H,18,19)
PXUULQAPEKKVAH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- biological samples using high-performance liquid chromatography (HPLC) with fluorescence detection
- dissolved/particulate phases of wastewater and sewage sludge using liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS)
- whole blood samples using high-performance liquid chromatography- negative electrospray single quadrupole mass spectrometry (HPLC/ES-MS)
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)