SML0221
Piperlongumine
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
5,6-Dihydro-1-(1-oxo-3-[3,4,5-trimethoxyphenyl]-trans-2-propenyl)-2[1H]-pyridinone, 5,6-Dihydro-1-[(2E)-1-oxo-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-yl]-2(1H)-Pyridinone, Piplartin, Piplartine
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1cc(\C=C\C(=O)N2CCC=CC2=O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+
VABYUUZNAVQNPG-BQYQJAHWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a pro-oxidant drug to treat HepG2 cells expressing zinc finger protein (ZNF)32
- to test its anti-neuroinflammatory effects in BV2 microglial cells
- to test its inhibitory effect on human gastric cancer cell lines
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3