SML0128
M30 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-[N-methyl-N-propargylaminomethyl]-8-hydroxyquinoline dihydrochloride, M-30 dihydrochloride, VAR10300 dihydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
green-yellow
Solubilità
DMSO, heptane and xylene: ≥21 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.CN(CC#C)Cc1ccc(O)c2ncccc12
InChI
1S/C14H14N2O.2ClH/c1-3-9-16(2)10-11-6-7-13(17)14-12(11)5-4-8-15-14;;/h1,4-8,17H,9-10H2,2H3;2*1H
XJNICPXVRPOSSO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Serotonin (5-hydroxytryptamine) is principally found stored in three main cell types - i) serotonergic neurons in the CNS and in the intestinal myenteric plexus, ii) enterochromaffin cells in the mucosa of the gastrointestinal tract, and iii) in blood platelets. Metabolism of serotonin is carried out primarily by the outer mitochondrial membrane enzyme monoamine oxidase (MAO), which occurs as two molecular subtypes called MAO-A and MAO-B.
Our company offers many products related to histamine synthesis and metabolism for your research needs.