SMB00370
Tetrahydrocurcumin
≥96% (HPLC)
Sinonimo/i:
Tetrahydrocurcumin, 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione, HZIV 81-2, NSC687845, Tetrahydrodiferuloylmethane, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione
Saggio
≥96% (HPLC)
Stato
powder
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
LBTVHXHERHESKG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
385.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
196.2 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)