00280590
Curcumin
primary reference standard
Sinonimo/i:
(E,E)-1,7-bis(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Diferuloylmethane, Diferulylmethane, Natural Yellow 3
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Densità del vapore
13 (vs air)
Forma fisica
powder or crystals
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Stringa SMILE
COc1cc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
InChI
1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-12,24-25H,13H2,1-2H3/b7-3+,8-4+
VFLDPWHFBUODDF-FCXRPNKRSA-N
Descrizione generale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)