SMB00025
Aspterric acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H22O4/c1-9(2)10-5-6-15-7-13(18-8-15)11(14(16)19-17)3-4-12(10)15/h11-13,17H,3-8H2,1-2H3/t11-,12+,13-,15?/m1/s1
AMVWWAIZPPESMM-WORDMNGFSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)