Documenti fondamentali
SMB00039
Sigma-Aldrich
Elmycin A
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1CC(=O)C2=C(C1)CC(O)C3(O)C(O)c4c(O)cccc4C(=O)C23
InChI
1S/C19H20O6/c1-8-5-9-7-13(22)19(25)16(14(9)12(21)6-8)17(23)10-3-2-4-11(20)15(10)18(19)24/h2-4,8,13,16,18,20,22,24-25H,5-7H2,1H3
PKPHZFVECLENRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from fungal source.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)