Documenti fondamentali
SMB00218
Sigma-Aldrich
Minecoside
≥85% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H30O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥85% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ccc(\C=C\C(=O)O[C@H]2[C@@H]3C=CO[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@@H]3[C@@]5(CO)O[C@@H]25)cc1O
InChI
1S/C25H30O13/c1-33-14-4-2-11(8-13(14)28)3-5-16(29)36-21-12-6-7-34-23(17(12)25(10-27)22(21)38-25)37-24-20(32)19(31)18(30)15(9-26)35-24/h2-8,12,15,17-24,26-28,30-32H,9-10H2,1H3/b5-3+/t12-,15-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25-/m1/s1
LRHHPZILMPIMIY-GGKKSNITSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)