SCP0097
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H37N9O11
Peso molecolare:
747.71
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Caspase Substrate,
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
lyophilized
Composizione
Peptide Content, ≥80%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)