Documenti fondamentali
539141
Sigma-Aldrich
Proteasome Substrate II, Fluorogenic
Fluorogenic proteasome substrate.
Sinonimo/i:
Proteasome Substrate II, Fluorogenic, Z-LLE-AMC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H44N4O9
Peso molecolare:
664.75
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Fluorescenza
λex ~380 nm
λem ~460 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Fluorogenic proteasome substrate (excitation maximum: 380 nm; emission maximum: 460 nm).
Fluorogenic proteasome substrate.
Specificità
Inhibits serine proteases, cysteine proteases. Does not inhibit metalloproteases.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Fluorogenic proteasome substrate
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Z-Leu-Leu-Glu-AMC
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1