208731
Calpain Substrate II, Fluorogenic
Cyclic fluorogenic substrate for the quantitative determination of calpain -1 and -2.
Sinonimo/i:
Calpain Substrate II, Fluorogenic, Suc-LY-AMC
Saggio
≥95% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: soluble
Fluorescenza
λex ~380 nm
λem ~460 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@@H](C(CC)C)C(=O)NC(Cc3ccc(cc3)O)C(=O)Nc1cc2c(cc1)C(=CC(=O)O2)C)C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C29H33N3O8/c1-4-16(2)27(32-24(34)11-12-25(35)36)29(39)31-22(14-18-5-8-20(33)9-6-18)28(38)30-19-7-10-21-17(3)13-26(37)40-23(21)15-19/h5-10,13,15-16,22,27,33H,4,11-12,14H2,1-3H3,(H,30,38)(H,31,39)(H,32,34)(H,35,36)/t16?,22?,27-/m0/s1
VSWNAJAOJZXWBM-FTJGSZSVSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Calpain -1 and -2
Attenzione
Sequenza
Ricostituzione
Altre note
Woo, K.M., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 2088.
Sasaki, T., et al. 1984. J. Biol. Chem.259, 12489.
WGK 3