Documenti fondamentali
539142
Sigma-Aldrich
Proteasome Substrate III, Fluorogenic
≥98% (HPLC), amorphous solid, proteasome substrate, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Proteasome Substrate III, Fluorogenic, Suc-LLVY-AMC, Chymotrypsin Substrate III, Fluorogenic
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H53N5O10
Peso molecolare:
763.88
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome del prodotto
Proteasome Substrate III, Fluorogenic, Proteasome Substrate III, Fluorogenic, is a substrate for proteasome. Also acts as a substrate for calpain, chymotrypsin, and ingensin.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
amorphous solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Fluorescenza
λex ~380 nm
λem ~460 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Fluorogenic proteasome substrate. Also acts as a substrate for calpain, chymotrypsin, and ingensin.
Specificità
Inhibits serine proteases and cysteine proteases.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Proteasome
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Anderson, M., et al. 1999. Exp. Eye Res.69, 129.
Rock, K.L., et al. 1994. Cell 78, 761.
Tsubuki, S., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.196, 1195.
Sasaki, T., et al. 1984. J. Biol. Chem. 259, 12489.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1