Documenti fondamentali
SAE0181
Sigma-Aldrich
3CL, Mpro protease chromogenic substrate peptide
pNA-Peptide substrate, ≥95% (HPLC), lyophilized
Sinonimo/i:
3CL protease peptide, COVID-19 detection, Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-pNA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
Nome del prodotto
3CL, Mpro protease chromogenic substrate peptide, pNA-Peptide substrate, lyophilized
Livello qualitativo
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This peptide is a substrate for the Main protease from SARS-Cov2, 3CL protease (Mpro), . This substrate allows measurement of the activity of 3CL protease using a standard plate reader or spectrophotometer.
Proteolytic cleavage by 3CL protease will release the free pNA group from the peptide (sequence TSAVLQ) with maximum absorption peak at 405 nm (A4051μM = 0.00916)
Peptide sequence: Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-pNA
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)