Documenti fondamentali
SAB5701064
Sigma-Aldrich
Anti-VCP antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
0.33 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VCP(7415)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of a family that includes putative ATP-binding proteins involved in vesicle transport and fusion, 26S proteasome function, and assembly of peroxisomes. This protein, as a structural protein, is associated with clathrin, and heat-shock protein Hsc70, to form a complex. It has been implicated in a number of cellular events that are regulated during mitosis, including homotypic membrane fusion, spindle pole body function, and ubiquitin-dependent protein degradation. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human VCP
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)