PLA0172
Rabbit anti-PML Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
MYL, PML/RARA fusion, PP8675, RING finger protein 71, RNF71, TRIM19, inducer of, probable transcription factor PML, promyelocytic leukemia, promyelocytic leukemia protein, tripartite motif protein TRIM19, tripartite motif-containing protein 19
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numero d’accesso
NP_150241.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... PML(5371)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)