Documenti fondamentali
MAB1273
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-mitocondri, superficie di mitocondri intatti, clone 113-1
clone 113-1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anticorpo mitocondriale
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
113-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Non deve reagire con
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
input
sample type neural stem cell(s)
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Questo anticorpo riconosce un componente proteico non glicosilato di 60 kDa dei mitocondri presente nelle cellule umane. Può essere utilizzato per colorare i mitocondri in preparazioni cellulari, tissutali e biochimiche e anche come marcatore dei mitocondri nelle frazioni subcellulari.
Specificità
Colora i mitocondri presenti in tutti i tipi di cellule umane e non presenta reattività crociata con i tessuti di topo e ratto. Nei fibroblasti la colorazione ha una distribuzione “a spaghetti”, mentre nelle cellule linfoidi risulta punteggiare un′ampia area perinucleare.
MAB1273 riconosce una proteina di 65 kDa mediante immunoprecipitazione. Nel citoplasma delle cellule umane la distribuzione della colorazione ottenuta con l′anticorpo ha un aspetto filamentoso, simile a quello degli spaghetti.
La reattività con altre specie non è stata valutata.
Immunogeno
Epitopo: superficie di mitocondri intatti
Applicazioni
Immunoistochimica:
è stata utilizzata una diluizione 1:100 di un precedente lotto. Funziona meglio con fissativi organici (acetone, metanolo, ecc.). Si può impiegare PFA al 2% per 10-15 min, mentre un uso più spinto di formalina o di PFA al 4% limita la colorazione.
L′anticorpo è stato usato per isolare mitocondri intatti da lisati congelati/scongelati di cellule vive tramite coniugazione con sferette magnetiche {http://www.dynalbiotech.com}.
Immunoistochimica su tessuti inclusi in paraffina:
richiede recupero dell′antigene mediante acido citrico/microonde; si raccomanda di utilizzare sistemi di rivelazione amplificati o ABC potenziati.
Colorazione ottimale con tampone EDTA, pH 8.0. Recupero dell′epitopo: epitelio ventricolare cardiaco
L′anticorpo è stato usato per isolare mitocondri intatti da lisati congelati/scongelati di cellule vive tramite coniugazione con sferette magnetiche {http://www.dynalbiotech.com}.
Immunofluorescenza indiretta:
è stata utilizzata una diluizione 1:10-1:50 di un precedente lotto, 30-100 μL per pozzetto con vetrino.
MAB1273 riconosce una proteina di 65 kDa mediante immunoprecipitazione.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro e i protocolli ottimali.
L′anticorpo anti-mitocondri, superficie di mitocondri intatti, clone 113-1, è un anticorpo mirato contro i mitocondri per l′uso nelle analisi di IF, IH, IH(P) & IP.
Qualità
Valutata di routine mediante immunoistochimica in cellule di ventricolo cardiaco.
Immunoistochimica (paraffina):
colorazione dei mitocondri (N° Cat.. MAB1273) di cellule di ventricolo cardiaco. Tessuto pretrattato con EDTA, pH 8,0. Questo lotto di anticorpo è stato diluito 1:80 con IHC-Select Rivelazione con HRP-DAB. L′immunoreattività è osservabile a livello dello strato granulare circolare intorno al nucleo delle cellule.
Colorazione ottimale con tampone EDTA, pH 8,0. Recupero dell′epitopo: epitelio ventricolare cardiaco
Descrizione del bersaglio
65 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonale di topo purificata in tampone liquido contenente PBS. Non contiene conservanti. Surnatante di ibridoma concentrato.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 6 mesi dalla data di ricevimento a -20 °C in aliquote non diluite.
Risultati analitici
Controllo
Cellule COS7.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
C Herrnstadt et al.
Genomics, 60(1), 67-77 (1999-08-25)
We describe here a nuclear mitochondrial DNA-like sequence (numtDNA) that is nearly identical in sequence to a continuous 5842 bp segment of human mitochondrial DNA (mtDNA) that spans nucleotide positions 3914 to 9755. On the basis of evolutionary divergence among
Selective loss of KGDHC-enriched neurons in Alzheimer temporal cortex: does mitochondrial variation contribute to selective vulnerability?
L W Ko, K F Sheu, H T Thaler, W R Markesbery, J P Blass
Journal of Molecular Neuroscience null
EGR2 induces apoptosis in various cancer cell lines by direct transactivation of BNIP3L and BAK.
Unoki, M; Nakamura, Y
Oncogene null
J P Jaffrézou et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 15(1), 123-133 (2001-01-10)
The subcellular origin of ceramide signaling in ionizing radiation-triggered apoptosis was investigated using two previously described subclones of the autonomous erythro-myeloblastic cell line TF-1, radio-resistant and -sensitive TF-1-34 and TF-1-33, respectively. We show in nuclei-free lysates and cytoplasts that both
L Abu-Elheiga et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(4), 1444-1449 (2000-03-04)
Animals, including humans, express two isoforms of acetyl-CoA carboxylase (EC ), ACC1 (M(r) = 265 kDa) and ACC2 (M(r) = 280 kDa). The predicted amino acid sequence of ACC2 contains an additional 136 aa relative to ACC1, 114 of which