MAB1273B
Anti-Mitochondria Antibody, clone 113-1, Biotin Conjugate
clone 113-1, from mouse, biotin conjugate
Sinonimo/i:
Human Mitochondria
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
113-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human (mitochondria protein)
Non deve reagire con
rat (mitochondria protein), mouse (mitochondria protein)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody did not detect mitrochondria in primary mouse embryonic fibroblasts (PMEFs). Evaluated by Immunohistochemistry in human kidney tissue.
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected mitrochondria in human kidney tissue.
Stem Cell Research
Cell Structure
Developmental Neuroscience
Organelle & Cell Markers
Qualità
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected mitrochondria in human adipose mesenchymal stem cells (SCC038).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human adipose mesenchymal stem cells (SCC038).
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2