SAB56000298
Anti-VEGF (VEGFA) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM391, affinity purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM391, monoclonal
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:100-1:200
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)