MAB1664
Anti-VEGF Receptor-1 Antibody
Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
FLT-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FLT1(2321)
Specificità
1998; Sait et al., 1995; deVries et al., 1992).
SPECIES REACTIVITIES:
Antibody crossreacts with mouse Flt-1. No significant sequence homology is seen with human VEGF-R2/KDR or other related kinases. Antibody crossreactivity in other species is not established.
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Growth Factors & Receptors
Flow cytometry: Dilute the antibody to 25 μg/mL and use 10-20 μL antibody for 1-2 x 10E5 cells in a total volume of 200-250 μL. Visualize with appropriate secondary antibodies.
ELISA: 1:10,000 - 1:100,000, using 50-100ng of control peptide/well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2