ABS82
Anti-VEGF Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
vascular endothelial growth factor A, vascular endothelial growth factor, Vascular permeability factor, vascular endothelial growth factor isoform VEGF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
primate (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VEGFA(7422)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected VEGF on 10 µg of HuVec cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HuVec cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1