SAB5500124
Anti-Keratin 14 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP53, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CK14, Anti-EBS1, Anti-EBS1A, Anti-EBS1B, Anti-EBS1C, Anti-EBS1D, Anti-EBS3, Anti-EBS4, Anti-K14, Anti-NFJ
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in proprietary host
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP53, monoclonal
Reattività contro le specie
human (tested)
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat, bovine, mouse, pig
tecniche
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT14(3861)
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2