SAB4501657
Anti-Keratin 14 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CK-14, Cytokeratin-14, K14, Keratin type I cytoskeletal 14
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 51 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT14(3861)
Descrizione generale
CK14/ KRT14 (keratin 14) is one of the cytokeratin isotypes of human cells. It is the intermediate filament protein, which is the feature of epithelial cells. It is located in human chromosome 17q21.
Immunogeno
Immunogen Range: 1-50