SAB5201412
Monoclonal Anti-Shank1/Shank3 - Atto 488 antibody produced in mouse
clone S367-51, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-KIAA1650, Anti-ProSAP2, Anti-SH3 and multiple ankyrin repeat domains 3, Anti-SPANK 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
Atto 488 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S367-51, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen predicted mol wt 190 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Shank3(59312)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1