Documenti fondamentali
05-1078
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-STAT3, clone 18F7.1
clone 18F7.1, from mouse
Sinonimo/i:
Acute-phase response factor
DNA-binding protein APRF
signal transducer and activator of transcription 3
signal transducer and activator of transcription 3
(acute-phase response factor)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
18F7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAT3(6774)
mouse ... Stat3(20848)
Descrizione generale
Le proteine STAT (trasduttori del segnale e attivatori della trascrizione) sono fattori di trascrizione citoplasmatici latenti che hanno la duplice funzione di trasduzione del segnale e attivazione della trascrizione. Quando attivate mediante fosforilazione della tirosina in risposta a diversi ligandi, le proteine STAT traslocano nel nucleo della cellula. La regione N-terminale è altamente omologa tra le proteine STAT e circonda un residuo di arginina completamente conservato. Le STAT fanno parte della via di trasduzione del segnale JAK-STAT – uno dei principali pathway del sistema immunitario. Tutte le citochine trasducono segnali cruciali attraverso questo pathway. È noto che STAT3 viene attivata dall'IFN alfa ma non dall'IFN beta. I fattori di trascrizione associati a STAT3 sono c-Jun e CREB (elemento responsivo al cAMP). La delezione del gene di STAT3 nei topi knockout determina letalità ai primi stadi di sviluppo embrionale.
Immunogeno
Epitopo: non noto
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla proteina STAT3 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunocitochimica: una diluizione 1:500 di un lotto rappresentativo ha rilevato STAT3 in cellule HeLa e A431.
L′uso dell′anticorpo anti-STAT3, clone 18F7.1 (anticorpo monoclonale di topo) è convalidato per le applicazione di WB e ICC per rivelare la proteina STAT3, detta anche fattore di risposta di fase acuta, proteina APRF legante il DNA, trasduttore del segnale & attivatore della trascrizione 3.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule HeLa.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare la proteina STAT3 in 10 µg di lisato di cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 88 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-1014
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali di topo purificate in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule HeLa.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1