MABT908
Anti-Integrin beta-8 Antibody, clone 6B9
clone 6B9, from mouse
Sinonimo/i:
ITGB8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6B9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB8(3696)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Integrin beta-8 in human colon tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1