SAB5200012
Monoclonal Anti-SOD3 antibody produced in mouse
clone 4GG11G6, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-EC 1.15.1.1, Anti-EC SOD, Clone 4GG11G6, Anti-EC-SOD, Anti-MGC20077, Anti-SOD3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4GG11G6, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 35 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOD3(6649)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5200012-100UG | 4061838058485 |