SAB4200304
Anti-Atg7 antibody, Mouse monoclonal
clone ATG7-13, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-ATG12-activating enzyme E1 ATG7, Anti-Autophagy related 7 homolog (S. cerevisiae), APG7-like, APG7L, GSA7, APG7 autophagy 7-like, Anti-Autophagy-related protein 7, Anti-HAGP7, Anti-Ubiquitin activating enzyme E1-like protein, Anti-Ubiquitin-activating enzyme E1-like protein, Anti-Ubiquitin-like modifier-activating enzyme ATG7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ATG7-13, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~75 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293T or U87 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATG7(10533)
mouse ... Atg7(74244)
rat ... Atg7(312647)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunofluorescence
- immunohistochemistry (IHC)
- western blotting
- immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)