SAB4200237
Anti-Glutathione-S-transferase (GST) antibody, Mouse monoclonal
clone 2H3-D10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Mouse Anti-GST Tag
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H3-D10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using detection limit for GST-fustion protein is ∼ 10ng/lane
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200237-200UL | 4061838035547 |