SAB5300159
Monoclonal Anti-GST antibody produced in mouse
clone 6G9C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
N/A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6G9C6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against GST
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5300159-100UL | 4061837598425 |