G7781
Anti-Glutathione-S-Transferase (GST) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Glutathione-S-Transferase, Anti GST Antibody - Anti-Glutathione-S-Transferase (GST) antibody produced in rabbit, Anti Gst Antibody, Anti-Gst Antibody, Gst Antibody, Anti-GST
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:10,000
western blot: 1:2,000 using lysates of induced Escherichia coli expressing GST
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?