G1160
Monoclonal Anti-Glutathione-S-Transferase (GST) antibody produced in mouse
clone GST-2, ascites fluid
Sinonimo/i:
Mouse Anti-GST Tag
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GST-2, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
tecniche
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:1,000 using purified recombinant GST or lysate of induced bacteria expressing recombinant GST
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?