SAB4200173
Anti-Rab18 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-RAB18LI1, Anti-ras-related protein Rab-18
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~23 kDa (an additional band at ∼43 kDa may appear in some extract preparations)
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human PC3 cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using rat NRK cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse MM3MG cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB18(22931)
mouse ... Rab18(19330)
rat ... Rab18(307039)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB4200173-200UL | 4061838035110 |
SAB4200173-25UL |